Merck
COM448658335
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Größe auswählen
1 G
CHF 191.53
5 G
CHF 447.66
Lieferanten-SKU: QC-4949-1G
CHF 191.53
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 191.53
5 G
CHF 447.66
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.94
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QC-4949-1G
CHF 191.53
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1Z)-1,2-dichloro-3,3,3-trifluoro-1-propene
Inchi Code
1S/C3HCl2F3/c4-1-2(5)3(6,7)8/h1H/b2-1-
InChIKey
ZHJBJVPTRJNNIK-UPHRSURJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4949
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)