Merck
COM448655609
Combi-Blocks, Inc.
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Größe auswählen
1 G
CHF 147.22
5 G
CHF 295.37
25 G
CHF 544.58
Lieferanten-SKU: QC-2042-1G
CHF 147.22
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 147.22
5 G
CHF 295.37
25 G
CHF 544.58
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QC-2042-1G
CHF 147.22
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Inchi Code
1S/C12H17F9O2/c13-10(14,15)4-1-7-22-9(3-6-12(19,20)21)23-8-2-5-11(16,17)18/h9H,1-8H2
InChIKey
YSHMQRMPKFHHFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2042
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)