Wichtige Dokumente
COM448654893
Combi-Blocks, Inc.
6-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid hydrate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QC-1294-5G
CHF 73.85
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QC-1294-5G
CHF 73.85
Iupac Name
7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid hydrate
Inchi Code
1S/C10H9NO4S.H2O/c11-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-10(9)12)16(13,14)15;/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15);1H2
InChIKey
ACNSFTVESQFFAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1294
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)