Merck
COM448653764
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Dichloro-4-iodoperfluorobutane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.84
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,2-dichloro-1,1,2,3,3,4,4-heptafluoro-4-iodobutane
Inchi Code
1S/C4Cl2F7I/c5-1(7,3(6,10)11)2(8,9)4(12,13)14
InChIKey
YRAAQTPTEGTGOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0136
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0136
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)