Merck
COM448646480
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Methyl-2h-indazol-7-yl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2-methyl-2H-indazol-7-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7(13)9-5-3-4-8-6-12(2)11-10(8)9/h3-6H,1-2H3
InChIKey
UPNZBUHIUFAUGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2299
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2299
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)