Wichtige Dokumente
COM448637591
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Methoxy-3-methylphenyl)piperidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QA-1737-1G
CHF 329.98
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QA-1737-1G
CHF 329.98
Iupac Name
2-(2-methoxy-3-methylphenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-10-6-5-7-11(13(10)15-2)12-8-3-4-9-14-12;/h5-7,12,14H,3-4,8-9H2,1-2H3;1H
InChIKey
FJECEZRZFVJBCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1737
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)