Merck
COM448635644
Combi-Blocks, Inc.
3-(Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c12-14(13,11-6-1-2-7-11)9-4-3-5-10-8-9/h3-5,8H,1-2,6-7H2
InChIKey
MXJUPPYEPZUGLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7052
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7052
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)