Merck
COM448635279
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-(cyclohexylthio)pyrimidine
Größe auswählen
1 G
CHF 87.69
5 G
CHF 143.07
25 G
CHF 267.68
100 G
CHF 544.58
Lieferanten-SKU: PY-1475-1G
CHF 87.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 87.69
5 G
CHF 143.07
25 G
CHF 267.68
100 G
CHF 544.58
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PY-1475-1G
CHF 87.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-(cyclohexylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2S/c11-8-6-12-10(13-7-8)14-9-4-2-1-3-5-9/h6-7,9H,1-5H2
InChIKey
LWKBPXULGUZFPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1475
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1475
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)