Merck
COM448635180
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-mercapto-5-nitropyridine
Größe auswählen
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 267.68
25 G
CHF 503.04
100 G
CHF 1’222.98
Lieferanten-SKU: PY-1340-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 267.68
25 G
CHF 503.04
100 G
CHF 1’222.98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PY-1340-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-nitro-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O2S/c6-4-1-3(8(9)10)2-7-5(4)11/h1-2H,(H,7,11)
InChIKey
JLXXADZVLHJOSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1340
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1340
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)