Merck
COM448634796
Combi-Blocks, Inc.
2-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyrimidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H24BN3O4/c1-13(2,3)21-12(20)19-11-17-8-10(9-18-11)16-22-14(4,5)15(6,7)23-16/h8-9H,1-7H3,(H,17,18,19,20)
InChIKey
XICHESWFGOSKMN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-8765
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-8765
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)