Merck
COM448634578
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Methylpiperazinocarbonyl)methylphenylboronic acid, pinacol ester
Größe auswählen
250 MG
CHF 309.21
1 G
CHF 613.80
Lieferanten-SKU: PN-6945-250MG
CHF 309.21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 309.21
1 G
CHF 613.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PN-6945-250MG
CHF 309.21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-4-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetyl}piperazine
Inchi Code
1S/C19H29BN2O3/c1-18(2)19(3,4)25-20(24-18)16-8-6-15(7-9-16)14-17(23)22-12-10-21(5)11-13-22/h6-9H,10-14H2,1-5H3
InChIKey
CDLWYEGACFMAKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6945
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6945
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)