Merck
COM448633917
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propanoate
Größe auswählen
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
Lieferanten-SKU: PN-4478-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PN-4478-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)11-10-14(18)19-12-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
InChIKey
PIVUWPMJVNUMBB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4478
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4478
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)