Merck
COM448631480
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate
Größe auswählen
1 G
CHF 281.52
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
Lieferanten-SKU: OT-2321-1G
CHF 281.52
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 281.52
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-2321-1G
CHF 281.52
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(formylamino)-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)6-2-3-8(12)7(4-6)10-5-11/h2-5,12H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
BXSAUNCKNBPVNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2321
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2321
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)