Wichtige Dokumente
COM448631472
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Inchi Code
1S/C8H9FN2O2/c1-10(2)8-4-3-6(11(12)13)5-7(8)9/h3-5H,1-2H3
InChIKey
QTXUWCWOGLFTTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2305
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2305
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)