Merck
COM448631431
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-cyclohexylacetamide
Größe auswählen
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 447.66
10 G
CHF 634.57
Lieferanten-SKU: OT-2249-1G
CHF 170.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 447.66
10 G
CHF 634.57
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-2249-1G
CHF 170.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylacetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,9H2,(H,10,11)
InChIKey
MQLOXQXPTSLRTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)