Merck
COM448626797
Combi-Blocks, Inc.
1-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H12F3N3O2/c12-11(13,14)9-7-8(17(18)19)1-2-10(9)16-5-3-15-4-6-16/h1-2,7,15H,3-6H2
InChIKey
KMGDPTUNJDHJFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-5190
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-5190
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)