Merck
COM448625519
Combi-Blocks, Inc.
2-Butyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-butyl-1-benzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H18O3/c1-2-3-7-17-18(15-6-4-5-8-16(15)22-17)19(21)13-9-11-14(20)12-10-13/h4-6,8-12,20H,2-3,7H2,1H3
InChIKey
ZHGKQUXXASLVQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-2886
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-2886
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)