Merck
COM448623087
Combi-Blocks, Inc.
4-Nitro-N-propyl-2-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-nitro-N-propyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11F3N2O2/c1-2-5-14-9-4-3-7(15(16)17)6-8(9)10(11,12)13/h3-4,6,14H,2,5H2,1H3
InChIKey
JNKHTJZKQWKONE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1094
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1094
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)