Merck
COM448622940
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl 2-(BOC-amino)propanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 2-(cyclopropylamino)-1-methyl-2-oxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-7(9(14)13-8-5-6-8)12-10(15)16-11(2,3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
IVUSXTHESPUYLX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0875
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0875
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)