Wichtige Dokumente
COM448622928
Combi-Blocks, Inc.
3-Isopropyl-6-nitro-1,3-benzoxazol-2-one
About This Item
Iupac Name
3-isopropyl-6-nitrobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
Inchi Code
1S/C10H10N2O4/c1-6(2)11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)16-10(11)13/h3-6H,1-2H3
InChIKey
PCJXQVJIUFVRTH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0862
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)