Merck
COM448622896
Combi-Blocks, Inc.
N-Cbz-N'-tert-Butyl-DL-phenylglycinamide
Größe auswählen
1 G
CHF 149.99
5 G
CHF 378.44
25 G
CHF 1’278.36
Lieferanten-SKU: LD-0823-1G
CHF 149.99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 149.99
5 G
CHF 378.44
25 G
CHF 1’278.36
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.42
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LD-0823-1G
CHF 149.99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl (2-(tert-butylamino)-2-oxo-1-phenylethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H24N2O3/c1-20(2,3)22-18(23)17(16-12-8-5-9-13-16)21-19(24)25-14-15-10-6-4-7-11-15/h4-13,17H,14H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
InChIKey
OIKHVRLRILOSOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0823
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0823
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)