Merck
COM448622825
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-5-(2-nitrophenyl)benzoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’167.60
Lieferanten-SKU: LD-0640-1G
CHF 336.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’167.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LD-0640-1G
CHF 336.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-2'-nitro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8FNO4/c14-10-6-8(5-9(7-10)13(16)17)11-3-1-2-4-12(11)15(18)19/h1-7H,(H,16,17)
InChIKey
VDJDXZBBVRDUMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0640
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0640
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)