Merck
COM448622648
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Fluoro-5-methoxyphenyl)benzonitrile
Größe auswählen
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
Lieferanten-SKU: LD-0371-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LD-0371-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3'-fluoro-5'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FNO/c1-17-14-7-12(6-13(15)8-14)11-4-2-3-10(5-11)9-16/h2-8H,1H3
InChIKey
CXEOOXQBMHIRRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0371
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0371
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)