Wichtige Dokumente
COM448622520
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Difluoro-5-(4-nitrophenyl)benzene
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3,5-difluoro-4'-nitro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-10-5-9(6-11(14)7-10)8-1-3-12(4-2-8)15(16)17/h1-7H
InChIKey
FQUXUZXTMUTJEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0168
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0168
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)