Merck
COM448622456
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Benzyloxyphenyl)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
4'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C20H15NO/c21-14-16-6-8-18(9-7-16)19-10-12-20(13-11-19)22-15-17-4-2-1-3-5-17/h1-13H,15H2
InChIKey
GFKDFMBBVRNDIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0088
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)