Merck
COM448622446
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)toluene
Größe auswählen
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 503.04
25 G
CHF 946.08
Lieferanten-SKU: LD-0078-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 503.04
25 G
CHF 946.08
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LD-0078-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3'-chloro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C14H13ClO/c1-10-3-4-12(9-14(10)15)11-5-7-13(16-2)8-6-11/h3-9H,1-2H3
InChIKey
TVMCRMXGSKSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0078
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0078
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)