Merck
COM448622315
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-butyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
Größe auswählen
1 G
CHF 281.52
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
Lieferanten-SKU: IN-0440-1G
CHF 281.52
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 281.52
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: IN-0440-1G
CHF 281.52
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-butyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-4-7-15-9-14-11-6-5-10(8-12(11)15)13(16)17-2/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3
InChIKey
CGNCAMUTIRSJPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0440
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0440
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)