Merck
COM448622273
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-6,7-difluoro-1-methylbenzotriazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-6,7-difluoro-1-methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C7H4BrF2N3/c1-13-7-4(11-12-13)2-3(8)5(9)6(7)10/h2H,1H3
InChIKey
YHCPPQCLQCMBSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0391
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0391
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)