Merck
COM448622245
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-6,7-difluoro-1-methyl-1,3-benzodiazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-6,7-difluoro-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H5BrF2N2/c1-13-3-12-5-2-4(9)6(10)7(11)8(5)13/h2-3H,1H3
InChIKey
ZGZACHGAOZFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0352
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0352
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)