Merck
COM448621553
Combi-Blocks, Inc.
2-((4-Iodo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyridine
Größe auswählen
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 392.28
10 G
CHF 641.49
Lieferanten-SKU: HI-1563-1G
CHF 170.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 392.28
10 G
CHF 641.49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HI-1563-1G
CHF 170.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(4-iodo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]pyridine
Inchi Code
1S/C9H8IN3/c10-8-5-12-13(6-8)7-9-3-1-2-4-11-9/h1-6H,7H2
InChIKey
MMOKTRJYBYNYDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1563
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1563
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)