Merck
COM448620816
Combi-Blocks, Inc.
1-(3,4-Dichlorophenyl)pyrrolidine
Größe auswählen
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 392.28
100 G
CHF 890.70
Lieferanten-SKU: HC-6388-1G
CHF 115.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 392.28
100 G
CHF 890.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-6388-1G
CHF 115.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N/c11-9-4-3-8(7-10(9)12)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChIKey
IQYQDUDDTDRSLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6388
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6388
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)