Merck
COM448620201
Combi-Blocks, Inc.
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-methoxy-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C9H9NO2S/c1-12-6-2-3-8-7(4-6)10-9(11)5-13-8/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
BHBDNZLTNMQLQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3863
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3863
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)