Merck
COM448620200
Combi-Blocks, Inc.
2,2-Dimethyl 1,3-dihydroindene-2,2-dicarboxylate
Größe auswählen
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
100 G
CHF 5’044.20
Lieferanten-SKU: HC-3862-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
100 G
CHF 5’044.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-3862-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
dimethyl 1,3-dihydro-2H-indene-2,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H14O4/c1-16-11(14)13(12(15)17-2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
PGPSCACBHUTBEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3862
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3862
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)