Wichtige Dokumente
COM448620150
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Bromophenyl)ethanamine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(2-bromophenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChIKey
UDIYJINUTANDCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3788
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3788
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)