Merck
COM448619546
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-chloro-8-methylquinoline-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.67
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 4-chloro-8-methyl-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-7-4-3-5-8-9(13)6-10(12(15)16-2)14-11(7)8/h3-6H,1-2H3
InChIKey
FFRCXTXPLHQRFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2770
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2770
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)