Merck
COM448619446
Combi-Blocks, Inc.
4,7-Dichloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Größe auswählen
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
Lieferanten-SKU: HC-2568-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-2568-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,7-dichloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H3Cl2F4N/c11-5-2-1-4-6(12)3-7(10(14,15)16)17-9(4)8(5)13/h1-3H
InChIKey
IIUHKGPQNHZIJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2568
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2568
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)