Merck
COM448619359
Combi-Blocks, Inc.
5-Nitro-6-(trifluoromethoxy)quinoline
Größe auswählen
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 558.42
Lieferanten-SKU: HC-2416-1G
CHF 115.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 558.42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-2416-1G
CHF 115.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-nitro-6-(trifluoromethoxy)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5F3N2O3/c11-10(12,13)18-8-4-3-7-6(2-1-5-14-7)9(8)15(16)17/h1-5H
InChIKey
UXFDSUZDFANKFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2416
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2416
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)