Merck
COM448619186
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Bromo-4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(2-bromo-4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C11H12BrNO4/c12-10-7-8(13(14)15)1-2-11(10)17-9-3-5-16-6-4-9/h1-2,7,9H,3-6H2
InChIKey
YSKAVPMKTKFJEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2133
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2133
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)