Merck
COM448618951
Combi-Blocks, Inc.
2-(S-Isopropylthiomethyl)phenyboronic acid, pinacol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-{2-[(isopropylsulfanyl)methyl]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C16H25BO2S/c1-12(2)20-11-13-9-7-8-10-14(13)17-18-15(3,4)16(5,6)19-17/h7-10,12H,11H2,1-6H3
InChIKey
IHJBXGXKIMZCRZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FM-4759
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FM-4759
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)