Merck
COM448617495
Combi-Blocks, Inc.
N-Benzyl-4-bromonaphthalene-1-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-benzyl-4-bromo-1-naphthamide
Inchi Code
1S/C18H14BrNO/c19-17-11-10-16(14-8-4-5-9-15(14)17)18(21)20-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,12H2,(H,20,21)
InChIKey
SFAMGLYGUTYURU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5246
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5246
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)