Merck
COM448617335
Combi-Blocks, Inc.
Butyl 4-bromo-2-ethoxybenzamide
Größe auswählen
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 558.42
100 G
CHF 1’416.81
Lieferanten-SKU: CA-5027-1G
CHF 115.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
25 G
CHF 558.42
100 G
CHF 1’416.81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CA-5027-1G
CHF 115.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-N-butyl-2-ethoxybenzamide
Inchi Code
1S/C13H18BrNO2/c1-3-5-8-15-13(16)11-7-6-10(14)9-12(11)17-4-2/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
BHCHGZFZZXIKAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5027
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5027
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)