Merck
COM448616873
Combi-Blocks, Inc.
N-Butyl 3-Bromobenzamide
Größe auswählen
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
10 G
CHF 336.90
25 G
CHF 558.42
100 G
CHF 1’416.81
Lieferanten-SKU: CA-4494-1G
CHF 115.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 115.38
5 G
CHF 226.14
10 G
CHF 336.90
25 G
CHF 558.42
100 G
CHF 1’416.81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CA-4494-1G
CHF 115.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-N-butylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-2-3-7-13-11(14)9-5-4-6-10(12)8-9/h4-6,8H,2-3,7H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
FKQYEUJITUURPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4494
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4494
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)