Wichtige Dokumente
COM448614283
Combi-Blocks, Inc.
4-(N-Isobutyrylsulfamoyl)phenylboronic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: BB-3256-250MG
CHF 292.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: BB-3256-250MG
CHF 292.60
Iupac Name
4-[(isobutyrylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BNO5S/c1-7(2)10(13)12-18(16,17)9-5-3-8(4-6-9)11(14)15/h3-7,14-15H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
ULFYGOKHOJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3256
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)