Wichtige Dokumente
COM448613837
Combi-Blocks, Inc.
2-Isopropylthio-5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid
About This Item
Iupac Name
2-(isopropylsulfanyl)-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BF3NO2S/c1-5(2)17-8-7(10(15)16)3-6(4-14-8)9(11,12)13/h3-5,15-16H,1-2H3
InChIKey
ZOSAPDINOGIVGV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2557
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)