Wichtige Dokumente
COM448613731
Combi-Blocks, Inc.
6-Methylpyridine-2-boronic acid, mono-lithium salt
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: BB-2391-250MG
CHF 267.68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: BB-2391-250MG
CHF 267.68
Iupac Name
lithium hydrogen 6-methyl-2-pyridinylboronate
Inchi Code
1S/C6H7BNO2.Li/c1-5-3-2-4-6(8-5)7(9)10;/h2-4,9H,1H3;/q-1;+1
InChIKey
RXQZELBTVQZTFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2391
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)