Merck
COM448613695
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-[(diethylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H16BNO4S/c1-3-12(4-2)17(15,16)10-7-5-6-9(8-10)11(13)14/h5-8,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PSMCZVAPCNNYTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2344
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2344
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)