Merck
COM448613269
Combi-Blocks, Inc.
(1-Cyclohexyl-1,3-benzodiazol-5-yl)boronic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’389.12
10 G
CHF 2’025.99
25 G
CHF 3’991.98
Lieferanten-SKU: BB-0575-250MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’389.12
10 G
CHF 2’025.99
25 G
CHF 3’991.98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB-0575-250MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(1-cyclohexyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H17BN2O2/c17-14(18)10-6-7-13-12(8-10)15-9-16(13)11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11,17-18H,1-5H2
InChIKey
AXOLVRPQMWZHST-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0575
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0575
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)