Merck
COM448613166
Combi-Blocks, Inc.
[2-Cyano-3-(2-methylpropoxy)phenyl]boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-cyano-3-isobutoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H14BNO3/c1-8(2)7-16-11-5-3-4-10(12(14)15)9(11)6-13/h3-5,8,14-15H,7H2,1-2H3
InChIKey
MMHWYTQWFCETAB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0452
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0452
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)