Merck
COM448613038
Combi-Blocks, Inc.
[2-Chloro-4-(cyanomethyl)phenyl]boronic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 724.56
250 MG
CHF 1’389.12
1 G
CHF 3’382.80
Lieferanten-SKU: BB-0302-100MG
CHF 724.56
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 724.56
250 MG
CHF 1’389.12
1 G
CHF 3’382.80
About This Item
Molekulargewicht:
195.41
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB-0302-100MG
CHF 724.56
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-chloro-4-(cyanomethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BClNO2/c10-8-5-6(3-4-11)1-2-7(8)9(12)13/h1-2,5,12-13H,3H2
InChIKey
HIBYSNJKMXZFQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0302
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0302
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)