Wichtige Dokumente
COM448612460
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-amino-3-(cyclopropylamino)benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-amino-3-(cyclopropylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c1-15-11(14)7-2-5-9(12)10(6-7)13-8-3-4-8/h2,5-6,8,13H,3-4,12H2,1H3
InChIKey
GOCXYNHJJAUVFC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3339
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)